Learn More
Hanna Instruments BOTTLE OF 470MV ORP SOLUTION, 230ml
Marca: Hanna Instruments HI7022M
BOTTLE OF 470MV ORP SOLUTION, 230ml
Seguridad y manipulación
- 470 mV ORP Test Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: SULPHURIC ACID