Learn More
Hamilton™ Tubos sin cortar, calibre 23, se vende por pulgada
Código de producto. 11508813
Change view
Click to view available options
Longitud global (imperial):
Longitud de aguja personalizada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (imperial) unitSize
11508813 Longitud de aguja personalizada cada uno
1 options
Código de producto. 11508813
Marca: Hamilton™ 21023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hamilton ofrece tubos de acero inoxidable 304 de corte en bruto, por pulgada. Este tubo se corta por longitud, pero los extremos no están pulidos y el tubo no está neutralizado como una aguja con acabado típico.
Hoja de especificaciones
  • Grosor – Calibre 23
  • Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Cantidad de ventas – Se vende por pulgada
  • Cono – Sin cono
Especificaciones
Tipo Sin cono
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 23 G
Longitud global (imperial) Longitud de aguja personalizada
Material Acero inoxidable
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.