Learn More
Hamilton™ Calibre 23, aguja de cono de metal, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Hoja de especificaciones
- Grosor – Calibre 23
- Estilo de punta – 5 o AS
- Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
- Cono – Metal (N)
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Tipo de producto | Aguja de cono de metal |