Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central
Código de producto. 11327381 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
8,4 mm
9,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11327381 9,1 mm paquete de 1000
11859420 8,4 mm paquete de 1000
16338387 9,1 mm paquete de 1000
3 options
Código de producto. 11327381
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Tapón de PE de 22 mm
  • Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Polietileno
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND22
Altura (métrico) 9,1 mm
Tipo de producto A presión