Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central de 4,3 mm, 22 x 9,1 mm, septo montado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/butilo |
| Color | Gris, Rojo, Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Polietileno |
| Precortados | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Dureza | 55° Shore A |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo de producto | A presión |