Description
- Para cajas de crioconservación de cartón
- Admite viales criogénicos
- Divisor de estilo cuadrícula
Specifications
Specifications
| Tipo | Divisor de rejilla |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas criogénicas de 32 mm de alto |
| Admite | Viales con diámetro exterior de 10,25 mm |
| Conjunto de tubos | cubetas 12 x 12 |
| Altura (métrico) | 22 mm |