Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 22 mm
Código de producto. 15250614 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Viales con diámetro exterior de 10 mm
Viales con diámetro exterior de 10,25 mm
Viales con diámetro exterior de 12 mm
Viales con diámetro exterior de 13 mm
Viales con diámetro exterior de 15,50 mm
Viales con diámetro exterior de 17 mm
Viales con diámetro exterior de 17,75 mm
Viales con diámetro exterior de 7 mm
Viales con diámetro exterior de 7,50 mm
Viales con diámetro exterior de 8 mm
Viales con diámetro exterior de 8,75 mm
Viales con diámetro exterior de 9 mm
Viales con diámetro exterior de 9,50 mm
Conjunto de tubos:
cubetas 10 x 10
cubetas 12 x 12
cubetas 13 x 13
cubetas 14 x 14
cubetas 16 x 16
cubetas 7 x 7
cubetas 8 x 8
cubetas 9 x 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Admite Conjunto de tubos unitSize
15250614 Viales con diámetro exterior de 8,75 mm cubetas 14 x 14 paquete de 36
15200624 Viales con diámetro exterior de 15,50 mm cubetas 8 x 8 paquete de 36
15210624 Viales con diámetro exterior de 17,75 mm cubetas 7 x 7 paquete de 36
15220534 Viales con diámetro exterior de 13 mm cubetas 9 x 9 paquete de 36
15230534 Viales con diámetro exterior de 10 mm cubetas 12 x 12 paquete de 36
15240534 Viales con diámetro exterior de 12 mm cubetas 10 x 10 paquete de 36
15240614 Viales con diámetro exterior de 7,50 mm cubetas 16 x 16 paquete de 36
15250534 Viales con diámetro exterior de 9 mm cubetas 13 x 13 paquete de 36
15260614 Viales con diámetro exterior de 9,50 mm cubetas 13 x 13 paquete de 36
15270614 Viales con diámetro exterior de 10,25 mm cubetas 12 x 12 paquete de 36
11581665 Viales con diámetro exterior de 8 mm cubetas 14 x 14 paquete de 36
11591665 Viales con diámetro exterior de 7 mm cubetas 16 x 16 paquete de 36
15200534 Viales con diámetro exterior de 17 mm cubetas 7 x 7 paquete de 36
13 options
Código de producto. 15250614
Marca: Tenak™ TE22670
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Divisores para cajas de crioconservación de 32 mm de altura.
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Tipo Divisor de rejilla
Para utilizar con (equipo) Cajas criogénicas de 32 mm de alto
Admite Viales con diámetro exterior de 8,75 mm
Conjunto de tubos cubetas 14 x 14
Altura (métrico) 22 mm