Learn More
HUBER Baño de acero inoxidable aislado 212B, 12 l
Código de producto. 10692415
Change view
Click to view available options
Modelo:
212 B
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10692415 212 B cada uno
1 options
Código de producto. 10692415
Marca: HUBER 6684
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño aislado
Baño aislado de acero inoxidable 212B, 12L
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Intervalo de temperatura 200°C
Modelo 212 B