Descripción
- Tapones desechables ergonómicamente premoldeados
- Se expanden lentamente para adaptarse al tamaño y a la forma del canal auditivo
- Mínima fuga para una óptima protección
- Adecuados para canales auditivos más grandes
- Disponibles en higiénicas bolsas de polietileno o bolsas de recarga
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| ANSI S3.1974 | No |
| Tamaño | Grande |
| Modelo | Xtra-Fit 2112 |
| Tipo de empaquetado | Caja de recarga |
| Pares por paquete | 250 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 36 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Ear Plugs |
| Mostrar más |