Descripción
- Diseño compacto, ergonómico y preformado que se ajusta cómodamente a personas con canales auditivos más pequeños
- La espuma suave ofrece un alto nivel de comodidad, incluso después de periodos muy largos de uso
- El revestimiento cerrado evita que cuerpos extraños penetren en la superficie
- Ideal para el transporte y para cantidades más pequeñas
- Adecuado para su uso con niveles de ruido bajos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| ANSI S3.1974 | No |
| Tamaño | Pequeño |
| Modelo | Com4-Fit 2112 |
| Tipo de empaquetado | Minicaja |
| Pares por paquete | 15 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 33 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Ear Plugs |
| Mostrar más |