Learn More
KGW Isotherm™ 21000mL Large Insulating Dewar Flasks
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 280mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Storage and transport of temperature sensitive goods e.g. dry ice ( CO2 ) |
| Altura interior (métrico) | 480mm |
| Altura (métrico) | 615mm |
| Incluye | Quick release clamp |
| Capacidad (métrico) | 21 L |
| Diámetro interior (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |