Learn More
Hamilton™ Calibre 21, aguja RN de cono grande, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 2, 3 o 4, 6/paquete
Código de producto. 12346459
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
21 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
12346459 21 G paquete de 6
1 options
Código de producto. 12346459
Marca: Hamilton™ 780611
Las agujas extraíbles de cilindro grande (RN) se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 250 μL y más grandes. La longitud estándar de la aguja es de 51 mm. Las agujas de cono extraíble (RN) están disponibles en prácticos paquetes de seis. Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Hoja de especificaciones
  • Grosor – Calibre 21
  • Estilo de punta – 2, 3 o 4
  • Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
  • Cono – Grande RN
Especificaciones
Calibre de aguja 21 G
Tipo de producto Cono grande RN