Learn More
Hamilton™ Calibre 21, aguja de cono Kel-F, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Descripción
Hoja de especificaciones
- Grosor – Calibre 21
- Estilo de punta – 5 o AS
- Longitud de la aguja – 0,75 pulg. (19,1 mm)
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Esterilizable en gas – Sí
- Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
- Cono – Kel-F
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 21 G |
| Tipo de producto | Aguja con cono Kel-F |