Learn More
Invitrogen™ 20 tampones de procesamiento Bolt™ MES SDS Código de producto.: 13266499
Invitrogen™ 20 tampones de procesamiento Bolt™ MES SDS
Código de producto. p-7180306
500 mL, 500 ML
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ML
Código de producto. 13266499
Marca: Invitrogen™ B0002
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Optimizados para su uso con geles Bis-Tris Plus Bolt™ y disponibles en una gran variedad de formatos
Acerca de los geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
Los tiempos de procesamiento de los geles Bolt™ pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
Información de órdenes
Su vida útil es de seis meses si se almacena correctamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de desplazamiento MES SDS
Concentración 20X
Para utilizar con (equipo) Perno
Línea de productos Bolt™
Cantidad 500 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote3070418 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2025 Código de productoB0002_LITL18 PROMO,B0002
Número de lote3065315 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2024 Código de productoB0002_LITL18 PROMO,B0002
Número de lote3039241 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2024 Código de productoB0002_LITL18 PROMO,B0002
Número de lote2996844 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Código de productoB0002_LITL18 PROMO,B0002
Número de lote2974163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/10/2024 Código de productoB0002_LITL18 PROMO,B0002
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ 20 tampones de procesamiento Bolt™ MES SDS >