Learn More
Invitrogen™ 20 tampones de procesamiento Bolt™ MES SDS
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ML
Descripción
Los tampones Bolt™ y los agentes reductores de muestras están optimizados para su uso con los geles Bolt™ Bis-Tris Plus y están disponibles en una variedad de formatos. Nota: Los tiempos de funcionamiento del gel Bolt™ pueden variar en función del tipo de tampón de procesamiento utilizado.
Acerca de Bolt™ Bis-Tris Plus Los
geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de sus proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
Acerca de Bolt™ Bis-Tris Plus Los
geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de sus proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de procesamiento |
| Concentración | 20 X |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis de proteínas y western blotting |
| Para utilizar con (equipo) | Bolt™ |
| Forma física | Liquid |
| Línea de productos | Bolt |
| Cantidad | 5 L |
| Formulación | Dodecilsulfato sódico 151-21-3 ( 1-5 ) |