Learn More
(20R)-Protopanaxadiol, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
(20R)-Protopanaxadiol is a triterpenoid saponin metabolite of 20(R)-ginsenoside Rg3 in black ginseng. (20R)-Protopanaxadiol exhibits anti-tumor activity and cytotoxicity, and potently inhibits the growth of Helicobacter pylori.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (20R)-Protopanaxadiol |
| CAS | 7755-01-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H52O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (43.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]4([C@@]1([H])[C@]([C@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC4)C |
| Peso molecular (g/mol) | 460.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.73 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.