Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Código de producto. 12400288 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Diámetro interior (métrico) | Material | unitSize | Tipo de producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 12400288 | Gris, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio | paquete de 100 | - |
| 10035774 | Transparente | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 10330925 | Ámbar | - | Vidrio | paquete de 125 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 15726513 | Transparente | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 13456946 | Transparente | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 1000 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 10772707 | Gris, Plata | 20 mm | Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | paquete de 100 | Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE |
| 10629105 | Azul, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 100 | - |
| 10098374 | Transparente | 22 mm | Vidrio | paquete de 1000 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11991563 | Transparente | 23 mm | Vidrio | paquete de 100 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11965703 | Transparente | 23 mm | Vidrio | paquete de 100 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 10623633 | Transparente | 23 mm | Vidrio | paquete de 1000 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11905713 | Transparente | 23 mm | Vidrio | paquete de 100 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 10776635 | Transparente | 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm |
| 12450268 | Transparente | 23 mm | Vidrio | paquete de 1000 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 12460268 | Transparente | 30 mm | Vidrio | paquete de 1000 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 12420268 | Transparente | 23 mm | Vidrio | paquete de 100 | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm |
| 12400278 | Transparente | 23 mm | Vidrio | paquete de 1000 | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm |
| 10554095 | Plata | 20 mm | Aluminum | paquete de 100 | - |
| 10713487 | Azul | 20 mm | Aluminio, Hojalata | paquete de 100 | - |
| 10147784 | Ámbar | 20 mm | PTFE, Silicone | paquete de 100 | - |
| 10104424 | Transparente | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 10337824 | Transparente | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11513770 | Ámbar | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11583870 | Ámbar | 20 mm | Butilo | paquete de 1000 | - |
| 10046074 | Azul | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 100 | - |
| 11563770 | Transparente | 30 mm | Vidrio | paquete de 100 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11553770 | Transparente | 23 mm | Vidrio | paquete de 125 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11543770 | Ámbar | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm |
| 11921573 | Transparente | 18 mm | Vidrio | paquete de 100 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11911573 | Transparente | 18 mm | Vidrio | paquete de 100 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 11583760 | Transparente | 22 mm | Vidrio | paquete de 125 | Vial con tapón para encapsular |
| 12440298 | Transparente | 22 mm | Vidrio | paquete de 1000 | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| 10446502 | Plata | 20 mm | Aluminio | paquete de 1000 | - |
| 11311613 | Plata | 20 mm | Aluminio | paquete de 1000 | - |
| 12460298 | Plata | 20 mm | Aluminio-PR | paquete de 1000 | Tapón para encapsular de liberación de presión |
| 10540373 | Gris, Rojo, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | paquete de 100 | - |
| 12480278 | Gris, Rojo, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR | paquete de 100 | - |
| 11925713 | Transparente, Gris, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio | paquete de 100 | - |
| 12410298 | Transparente, Gris, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR | paquete de 100 | - |
| 10360885 | Gris, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR | paquete de 100 | - |
| 12410278 | Plata, Canela, Blanco | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 100 | Para capsular |
| 10518785 | Canela, Blanco, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR | paquete de 100 | - |
| 10158034 | Transparente, Azul translúcido, Oro | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 100 | - |
| 10076164 | Transparente, Azul translúcido, Oro | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 100 | - |
| 12490288 | Transparente, Azul translúcido, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR | paquete de 100 | - |
| 11568190 | Plata | 20 mm | Aluminio | paquete de 500 | - |
| 11578190 | Plata | 20 mm | Hojalata | 500 PCS | Tapón para encapsular magnético |
| 11588190 | Azul | 20 mm | Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | - |
| 10338822 | Rojo | 20 mm | Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | Tapón para encapsular magnético compuesto |
| 10185232 | Azul | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio | 500 PCS | - |
| 10339062 | Azul, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 500 | - |
| 11548200 | Gris, Plata | 20 mm | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | paquete de 500 | - |
| 11558200 | Azul, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 500 | - |
| 11588170 | Natural | 20 mm | Polietileno | paquete de 250 | - |
| 15260349 | Rojo, Natural | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | - |
| 15270349 | Rojo, Plata | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 500 | - |
| 12470268 | Gris | 20 mm | Bromobutilo | paquete de 1000 | - |
| 12490268 | Canela, Blanco | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 100 | - |
| 12450278 | Gris, Rojo | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | paquete de 100 | - |
| 10348822 | Azul, Rojo | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | - |
| 12490278 | Negro, Gris | 20 mm | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | - |
| 10141442 | Negro | 20 mm | Caucho | 100 PCS | Septo |
| 11598190 | Gris | 20 mm | Bromobutilo | paquete de 500 | - |
| 10258012 | Gris | 20 mm | Butilo | paquete de 2000 | Septo |
| 10472722 | Gris | 20 mm | Clorobutilo | paquete de 1000 | Septo |
| 10207682 | Gris | 20 mm | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 1000 | Septo |
| 10513333 | Negro, Gris | 20 mm | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 1000 | - |
| 10455012 | Rojo | 20 mm | Silicona/aluminio, Aluminum | paquete de 100 | - |
| 10574083 | - | 20 mm | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | Septo |
| 11508200 | Azul | 20 mm | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 500 | Septo |
| 11593670 | Rojo | 20 mm | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | Septo |
| 10759843 | Rojo, Azul | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 500 | - |
| 11518200 | Azul | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 500 | Septo |
| 11538200 | Blanco | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio | paquete de 500 | - |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Los viales de espacio para el cabezal están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un sello de crimpado con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Los viales con espacio de cabeza Thermo Scientific™ están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un tapón para encapsular con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Elija los materiales de los septos para satisfacer sus necesidades.
- Los tapones de butilo gris son un septo económico para aplicaciones de baja temperatura (125 °C) o baja presión.
- Los septos de caucho rojo/PTFE gris son una opción económica cuando se desea una barrera de PTFE.
- Septos PurePack de silicona blanca/PTFE para análisis general de volátiles.
- Los septos de butilo negro moldeado/PTFE gris ofrecen un sellado más positivo contra la pérdida de gases fijos.
- Los septos de silicona de alta pureza azul/PTFE reducen el fondo de extraíbles o la liberación de sustancias contaminantes volátiles.
- El septo de caucho negro es una opción económica para aplicaciones en las que se desean niveles reducidos de penetración de vapor.
Prácticos kits sin montar.
Los prácticos kits sin montar para análisis de espacio de cabeza National y Chromacol ahorran tiempo durante la preparación de la muestra e incluyen cantidades iguales de viales y sellos de aluminio de plata con septos preajustados para una mayor comodidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Plata |
| Descripción | Tapón para encapsular de 20mm, orificio de 9,5mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
| Color | Gris, Plata |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio |
| Septo | PTFE gris/caucho de butilo gris, Pharmafix |
| Material del cierre | Aluminio |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular con septo |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 3,0 mm |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.