Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, plata, tapón del espacio de cabeza (tapón de liberación de presión), septo montado
Código de producto. p-7113893 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Beige, Blanco
Gris oscuro
Plata, Blanco
Plata, Gris
Transparente azul, Blanco
Material (revestimiento):
Butilo
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Silicona/aluminio
Grosor (métrico):
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11758246 Plata, Gris PTFE/butilo 3 mm paquete de 1000
11747617 Transparente azul, Blanco Silicona/PTFE 3 mm paquete de 1000
11788246 Azul, Gris PTFE/butilo 3 mm paquete de 1000
11580505 Beige, Blanco Silicona/PTFE 3,2 mm paquete de 1000
11835030 Gris oscuro Butilo 3 mm paquete de 1000
11885030 Plata, Blanco Silicona/aluminio 3 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11758246
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pressure release seals (Aluminum-PR) are designed to open when internal pressure exceeds 3.0±0.5bar.
  • 20mm
  • Sellado combinado
  • aluminio
  • Tapa del espacio de cabeza
  • Orificio central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/butilo
Color Plata, Gris
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con espacio de cabeza de 20 mm
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Tipo de producto Tapón para encapsular