Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, plata, tapón del espacio de cabeza (tapón de liberación de presión), septo montado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente azul, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |