Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Código de producto. p-7113895 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Butilo
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Color:
Azul, Gris
Gris
Gris oscuro
Transparente azul, Blanco
Grosor (métrico):
3 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (revestimiento) Color Grosor (métrico) unitSize
11825030 PTFE/butilo Azul, Gris 3 mm paquete de 1000
11855030 PTFE/butilo Gris 3 mm paquete de 1000
11865030 Butilo Gris oscuro 3 mm paquete de 1000
10666364 Silicona/PTFE Transparente azul, Blanco 3 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11825030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 20mm
  • Tapón de aluminio
  • Sellado combinado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/butilo
Color Azul, Gris
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Aluminio
Septo Pharma-Fix-Septa
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular