Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/butilo |
| Color | Azul, Gris |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Aluminio |
| Septo | Pharma-Fix-Septa |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |