Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, rojo, tapón bimetálico magnético, orificio central de 8 mm, septo montado
Código de producto. p-7113975 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Beige, Blanco, Rojo
Gris, Rojo
Transparente azul, Transparente, Rojo
Material (revestimiento):
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 11825050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 20 mm
  • Tapón
  • Magnético
  • Tapón bimetálico
  • Rojo
  • Orificio central de 8 mm
  • Sellado combinado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente azul, Transparente, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Bimetal
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3 mm