Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de 20 mm, dorado, tapón magnético, orificio central de 8 mm, septum montado
Código de producto. 12696775 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Dorado
Azul, Gris, Dorado
Beige, Blanco, Dorado
Crema, Rojo, Lacado en oro
Dorado, Transparente azul, Transparente
Gris oscuro, Dorado
Gris, Dorado
Gris, Rojo, Lacado en oro
Negro, Lacado en oro
Material (revestimiento):
Butilo
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Viton 1A
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
12696775 Beige, Blanco, Dorado Silicona/PTFE 3,2 mm paquete de 1000
11798246 Azul, Gris, Dorado PTFE/butilo 3 mm paquete de 1000
12626775 Crema, Rojo, Lacado en oro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
11845040 Gris oscuro, Dorado Butilo 3 mm paquete de 1000
11768246 Gris, Dorado PTFE/butilo 3 mm paquete de 1000
11895040 Negro, Lacado en oro Viton 1A 1 mm paquete de 1000
15294977 Gris, Rojo, Lacado en oro PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
11805963 Dorado, Transparente azul, Transparente Silicona/PTFE 3 mm paquete de 1000
11927071 Azul, Blanco, Dorado Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12696775
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 20 mm
  • Tapón
  • Magnético
  • Tapón
  • Dorado
  • Orificio central de 8 mm
  • Sellado combinado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Beige, Blanco, Dorado
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Acero
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3,2 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular