Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de 20 mm, dorado, tapón magnético, orificio central de 8 mm, septum montado
Tienda Fisherbrand ProductosSpecifications
Specifications
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Azul, Blanco, Dorado |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Acero |
| Para utilizar con (aplicación) | SPME |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |