Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, dorado, tapón magnético, orificio central de 5 mm, septo montado
Código de producto. 10472804 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Gris, Dorado
Gris oscuro, Dorado
Gris, Dorado
Plata, Blanco, Dorado
Transparente azul, Transparente, Dorado
Material (revestimiento):
Butilo
PTFE/butilo
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
Silicona/PTFE
Silicona/aluminio
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Color Material (revestimiento) unitSize
10472804 Transparente azul, Transparente, Dorado Silicona/PTFE 1000 PCS
11821603 Azul, Gris, Dorado Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) paquete de 1000
11815040 Plata, Blanco, Dorado Silicona/aluminio paquete de 1000
10182174 Gris, Dorado PTFE/butilo paquete de 1000
11825040 Gris oscuro, Dorado Butilo paquete de 1000
5 options
Código de producto. 10472804
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 20 mm
  • Tapón
  • Magnético
  • Tapón
  • Dorado
  • Orificio central de 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente azul, Transparente, Dorado
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Acero
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular