Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap Vial Kit, Headspace, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum, Pre-crimped
Código de producto. 12694657 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
12,2 ml
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12694657 20 mL paquete de 100
16318387 12,2 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12694657
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND20
  • Vidrio
  • Transparente
  • 10 ml
  • Tapón para encapsular
  • Orificio central
  • aluminio
  • Silicona/PTFE
  • 3,0mm
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 20 mL
N.° por paquete 100
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Marking Spot No