Learn More
Chem-Lab 20LT Nitric acid 1 mol/l (63.01 g HNO3 / l H2O =1 N (±0.002/20°C)), Stard sol volumetric analysis
Marca:  Chem-Lab CL05.1903.9520
20LT Nitric acid 1 mol/l (63.01 g HNO3 / l H2O =1 N (±0.002/20°C)), Stard sol volumetric analysis
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11913273
  • 202.00€ / 20 litros
Descripción
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Nitric acid 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones