Learn More
RETSCH Tamiz de ensayo de acero inoxidable de 203 mm de diámetro con lámina electroformada
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 16 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/3 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Tamizador de chorro de aire AS 200 Jet |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 203mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |