Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia.
Click to view available options
Tamaño de poro:
106 μm
250 μm
425 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bastidor de precisión de acero inoxidable (garantiza una encaje uniforme)
- Malla de acero inoxidable
- Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
- Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
- Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
- Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
- Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
- Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 106 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI |
| Material | Stainless Steel |
| Para utilizar con (aplicación) | For all types of laboratory sampling and particle size analysis |
| Diámetro exterior (imperial) | 203 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Sieve Number | 140 |