Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10 mm
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 7,10mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 300 |
| Altura (métrico) | 50,8mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 203,2mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |