Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10 mm and Larger
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10 mm and Larger
Código de producto. 10147121 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
10 mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
28 mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10147121 | 50 mm | cada uno |
| 10340812 | 106 mm | cada uno |
| 10085071 | 11,20mm | cada uno |
| 10729892 | 112 mm | cada uno |
| 10729702 | 100 mm | cada uno |
| 10487001 | 10 mm | cada uno |
| 10156411 | 12,50mm | cada uno |
| 10487571 | 125 mm | cada uno |
| 10209171 | 13,20mm | cada uno |
| 10729322 | 18 mm | cada uno |
| 10024971 | 19 mm | cada uno |
| 10320292 | 14 mm | cada uno |
| 10506032 | 22,40mm | cada uno |
| 10690452 | 25 mm | cada uno |
| 10064931 | 16 mm | cada uno |
| 10600112 | 20 mm | cada uno |
| 10126701 | 26,50mm | cada uno |
| 10136701 | 31,50mm | cada uno |
| 10085001 | 28 mm | cada uno |
| 10055051 | 37,50mm | cada uno |
| 10760473 | 35,50mm | cada uno |
| 10146931 | 40 mm | cada uno |
| 10065051 | 45 mm | cada uno |
| 10466431 | 53 mm | cada uno |
| 10466621 | 56 mm | cada uno |
| 10044911 | 63 mm | cada uno |
| 10761623 | 71 mm | cada uno |
| 10137171 | 75 mm | cada uno |
| 10610642 | 90 mm | cada uno |
| 10004941 | 80 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10147121
Lieferant
RETSCH
Lieferanten-Nr.
60.149.050000
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 50 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 300 |
| Altura (métrico) | 50,8mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 203,2mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?