Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10mm and Larger
Marca:  RETSCH 60.149.011200
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10085071
  • 173.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
50,8mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
203,2mm
11,20mm
ISO 3310/1
Agitador AS 300