Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: 10 mm and Larger
Código de producto. 11924542 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
10 mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
28 mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11924542 125 mm cada uno
11934512 10 mm cada uno
11994532 100 mm cada uno
11904542 106 mm cada uno
11944512 11,20mm cada uno
11914542 112 mm cada uno
11954512 12,50mm cada uno
11974512 13,20mm cada uno
11964512 14 mm cada uno
11984512 16 mm cada uno
11994512 18 mm cada uno
11904522 19 mm cada uno
11924522 20 mm cada uno
11934522 22,40mm cada uno
11944522 26,50mm cada uno
11914522 25 mm cada uno
11954522 28 mm cada uno
11964522 31,50mm cada uno
11974522 35,50mm cada uno
11984522 37,50mm cada uno
11994522 40 mm cada uno
11904532 45 mm cada uno
11914532 50 mm cada uno
11944532 63 mm cada uno
11934532 56 mm cada uno
11924532 53 mm cada uno
11954532 71 mm cada uno
11964532 75 mm cada uno
11984532 90 mm cada uno
11974532 80 mm cada uno
30 options
Código de producto. 11924542
Marca: RETSCH 60.140.125000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 125 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 25,4mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203,2mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable