Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Micrometer Pore Sizes
Código de producto. 11904652 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11904652 355 μm cada uno
11934642 106 μm cada uno
11944642 125 μm cada uno
11944632 20 μm cada uno
11974642 212 μm cada uno
11954642 180 μm cada uno
11964642 150 μm cada uno
11954632 25 μm cada uno
11984642 250 μm cada uno
11994642 300 μm cada uno
11964632 32 μm cada uno
11974632 38 μm cada uno
11984632 45 μm cada uno
11934652 500 μm cada uno
11914652 425 μm cada uno
11994632 53 μm cada uno
11944652 600 μm cada uno
11954652 710 μm cada uno
11904642 75 μm cada uno
11914642 63 μm cada uno
11924642 90 μm cada uno
11964652 850 μm cada uno
22 options
Código de producto. 11904652
Marca: RETSCH 60.141.000355
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 355 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 25,4mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203,2mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable