Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1,00 mm
106 μm
1,18mm
125 μm
1,40mm
150 μm
1,70mm
180 μm
200μm
212 μm
2,36mm
250 μm
2,80mm
300 μm
3,35mm
355 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
852 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tamices de ensayo de 100 mm y 200 mm de diámetro con bastidor de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 212 μm |
| Tipo | Tamiz |
| Certificaciones/conformidad | Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410 |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Certificado de conformidad y tarjeta de registro |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Alambre tejido |