Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Tamices de ensayo de 100 mm y 200 mm de diámetro con bastidor de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 53 μm |
| Tipo | Tamiz |
| Certificaciones/conformidad | Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410 |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Certificado de conformidad y tarjeta de registro |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Alambre tejido |