Learn More
Endecotts™ Bastidor de acero inoxidable de 200 mm de diámetro y tamices de ensayo de malla de alambre
Código de producto. p-8005589
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1,18 mm
125 μm
1.4mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
250 μm
300 μm
3,35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35,5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11597474 1,18 mm cada uno
11567474 1,7 mm cada uno
10644415 1.4mm cada uno
11547434 106 mm cada uno
11634762 125 μm cada uno
11527474 2,36 mm cada uno
11654762 1 mm cada uno
10022044 20 μm cada uno
10566544 250 μm cada uno
10265254 2 mm cada uno
11587464 3,35 mm cada uno
10133734 32 μm cada uno
11557444 35,5 mm cada uno
11577444 28 mm cada uno
10769045 38 μm cada uno
10114214 45 μm cada uno
10585574 4 mm cada uno
11527444 50 mm cada uno
10613865 53 μm cada uno
11507484 900 μm cada uno
12971985 600 μm cada uno
11587434 71 mm cada uno
10443394 850 μm cada uno
10134214 75 μm cada uno
10022524 90 μm cada uno
10452084 63 μm cada uno
10235494 300 μm cada uno
12981985 425 μm cada uno
28 options
Código de producto. 11597474
Marca: Endecotts™ 200SIW1.18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tamices de ensayo para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas. Los tamices de ensayo de bastidores de acero inoxidable Endecotts™ se suministran con orificios de 125 mm a 20 micrómetros en versiones de altura total y media.
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio.Los tamices de ensayo de acero inoxidable Endecotts™ de 200 mm de diámetro cumplen las normas ISO 3310-1 y BS410.
  • Bastidor de precisión de acero inoxidable (garantiza una encaje uniforme)
  • Malla de acero inoxidable
  • Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
  • Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
  • Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
  • Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
  • Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
  • Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Cantidad 1 Ea.
Tamaño de poro 1,18 mm
Tipo Test Sieve
Certificaciones/conformidad ISO 3310-1 / BS410
Material Stainless Steel
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable