Learn More
Endecotts™ Bastidor de acero inoxidable de 200 mm de diámetro y tamices de ensayo de malla de alambre
Beskrivelse
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio.Los tamices de ensayo de acero inoxidable Endecotts™ de 200 mm de diámetro cumplen las normas ISO 3310-1 y BS410.
- Bastidor de precisión de acero inoxidable (garantiza una encaje uniforme)
- Malla de acero inoxidable
- Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
- Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
- Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
- Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
- Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
- Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Tekniske data
Tekniske data
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tamaño de poro | 1 mm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Diámetro exterior (imperial) | 7.87 in., 200 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For all types of laboratory sampling and particle size analysis |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?