Learn More
Endecotts™ Bastidor de latón de 200 mm de diámetro con tamices de ensayo de malla de alambre de acero inoxidable
Descripción
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio.Los tamices de ensayo con marco de latón Endecotts™ cumplen las normas ISO 3310-1 / BS410.
- Marco de precisión fabricado con latón (garantiza una estabilidad uniforme)
- Malla de acero inoxidable
- Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
- Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
- Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
- Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
- Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
- Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 6,7mm |
| Tipo | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Material | Latón |
| Altura (métrico) | Completo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Latón |
| Mesh Material | Acero inoxidable |