Learn More
Endecotts™ Bastidor de latón de 200 mm de diámetro con tamices de ensayo de malla de alambre de acero inoxidable
Código de producto. 12994265
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
6,7mm
850 μm
9,5mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
12994265 6,7mm cada uno
12974265 9,5mm cada uno
12911965 850 μm cada uno
3 options
Código de producto. 12994265
Marca: Endecotts™ 200BIW6.70
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas. Los tamices de ensayo con marco de latón Endecotts™ cumplen las normas ISO 3310-1 / BS410.
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio.Los tamices de ensayo con marco de latón Endecotts™ cumplen las normas ISO 3310-1 / BS410.
  • Marco de precisión fabricado con latón (garantiza una estabilidad uniforme)
  • Malla de acero inoxidable
  • Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
  • Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
  • Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
  • Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
  • Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
  • Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 6,7mm
Tipo Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad ISO 3310-1 / BS410
Material Latón
Altura (métrico) Completo
Para utilizar con (aplicación) Para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Latón
Mesh Material Acero inoxidable