missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Icariin, MedChemExpress
Descripción
Icariin is a flavonol glycoside. Icariin inhibits PDE5 and PDE4 activities with IC50s of 432 nM and 73.50 μM, respectively. Icariin also is a PPARα activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Icariin |
| CAS | 489-32-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H40O15 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | Ieariline |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (184.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=C(C/C=C(C)/C)C(OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)C5=O)=C5C(O)=C2)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 676.66 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?