Learn More
Epacadostat, MedChemExpress
Código de producto. 16401196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16401196 200 mg 200 miligramos
16491539 1 g 1 g
16486876 100 mg 100 miligramos
16460256 2 g 2 g
16459297 5 mg 5 miligramos
16436748 10 mg 10 miligramos
16432827 50 mg 50 miligramos
16401786 500 mg 500 miligramos
8 options
Código de producto. 16401196
Marca: Medchem Express HY15689
MedChemExpress Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epacadostat
CAS 1204669-58-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13BrFN7O4S
Cantidad 200 mg
Sinónimo INCB 024360
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (228.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(F)C=CC(N/C(C2=NON=C2NCCNS(N)(=O)=O)=N\O)=C1
Peso molecular (g/mol) 438.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.23
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation