Learn More
Thermo Scientific™ 2000 mL Bottles for Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Process a 16L harvest in a single run with the Thermo Scientific™ 2000 mL Bottle, the ideal solution for the separation of large volume harvests. Designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
ul>Ideal para separaciones bacterianas, de levadura y de células de mamífero Procese hasta 12 l en un solo ciclo a velocidades de hasta 7,187 x g o 16 l en un solo ciclo a velocidades de hasta 5,374 x g El diseño de boca ancha graduada facilita la decantación, la resuspensión y la extracción de sedimentos Para temperaturas de funcionamiento de centrifugación de 4° a 40 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Recolección de bacterias, levaduras y células de mamíferos |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 188 |
| Cantidad | Juego de 2 |
| Esterilidad | Estéril |
| Transparencia | Translúcido |
| Anchura (métrico) | 99 |
| Certificaciones/conformidad | Sin transmisión TSE/BSE |
| Mostrar más |