Learn More
Thermo Scientific™ 2000 mL Bottles for Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Código de producto. 16650842 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Material:
PPCO
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Esterilidad Material unitSize
16650842 No estéril Polipropileno paquete de 2
17130579 Estéril Polipropileno paquete de 2
15530194 No estéril PPCO paquete de 2
3 options
Código de producto. 16650842
Marca: Thermo Scientific™ 75003872
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ 2000 mL Bottle designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Process a 16L harvest in a single run with the Thermo Scientific™ 2000 mL Bottle, the ideal solution for the separation of large volume harvests. Designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
  • Ideal para separaciones bacterianas, de levadura y de células de mamífero
  • Procese hasta 12 l en un solo ciclo a velocidades hasta 7,187 xg o 16 l en un solo ciclo a velocidades de hasta 5,374 xg
  • El diseño de boca ancha graduada facilita la decantación, la resuspensión y la extracción de sedimentos
  • Para temperaturas de funcionamiento de centrifugación de 4 ° a 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color Blanco
Descripción Frasco de 2000 ml
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de mamíferos, levaduras y bacterias
Material Polipropileno
Cantidad Juego de 2
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Certificaciones/conformidad Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico
Closure Included Sí
Graduated Sí
Fuerza máx. 7187 x g
Boca Ancha
Forma Cónicos
Tipo de producto Frasco
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de bioprocesamiento BIOS 16 y rotor basculante de 6 x 2000 ml o rotor basculante de 8 x 2000 ml
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No