Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Código de producto. 11766707
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1,12mm
112 μm
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
140 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
1,8mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11766707 280 μm cada uno
11714359 25 μm cada uno
11714419 106 μm cada uno
11704359 20 μm cada uno
11726707 112 μm cada uno
11736707 140 μm cada uno
11746707 180 μm cada uno
11734419 212 μm cada uno
11724379 315 μm cada uno
11776707 355 μm 1 PCS
11756727 900 μm cada uno
11754419 425 μm 1 PCS
11724359 32 μm cada uno
11746687 36 μm cada uno
11734359 40 μm cada uno
11744359 50 μm cada uno
11714409 53 μm cada uno
11704409 38 μm cada uno
11754359 63 μm cada uno
11764359 80 μm cada uno
11724419 150 μm cada uno
11794369 160 μm 1 PCS
11744419 300 μm cada uno
11754379 630 μm cada uno
11764379 800 μm cada uno
11774419 850 μm 1 PCS
11766727 1,12mm cada uno
11784419 1,18mm cada uno
11784379 1,25mm cada uno
11776727 1,4mm cada uno
11744399 1,6mm 1 PCS
11794419 1,7mm cada uno
11786727 1,8mm cada uno
11716707 90 μm 1 PCS
11774359 100 μm 1 PCS
11704379 200 μm cada uno
11714379 250 μm cada uno
11734379 400 μm cada uno
11756687 45 μm cada uno
11704419 75 μm cada uno
11784359 125 μm 1 PCS
11744379 500 μm 1 PCS
11764419 600 μm cada uno
11706717 710 μm 1 PCS
11774379 1 mm 1 PCS
11754399 2 mm 1 PCS
46 options
Código de producto. 11766707
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.221039
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable cuentan con una soldadura de PVC y una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm.
  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Soldadura de PVC
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistentes a temperaturas de hasta 70°C
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 280 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Mesh Material Acero inoxidable