Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Código de producto. 11754419
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1,12mm
112 μm
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
140 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
1,8mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11754419 | 425 μm | 1 PCS |
| 11714359 | 25 μm | cada uno |
| 11714419 | 106 μm | cada uno |
| 11704359 | 20 μm | cada uno |
| 11726707 | 112 μm | cada uno |
| 11736707 | 140 μm | cada uno |
| 11746707 | 180 μm | cada uno |
| 11734419 | 212 μm | cada uno |
| 11724379 | 315 μm | cada uno |
| 11776707 | 355 μm | 1 PCS |
| 11756727 | 900 μm | cada uno |
| 11724359 | 32 μm | cada uno |
| 11746687 | 36 μm | cada uno |
| 11734359 | 40 μm | cada uno |
| 11744359 | 50 μm | cada uno |
| 11714409 | 53 μm | cada uno |
| 11704409 | 38 μm | cada uno |
| 11754359 | 63 μm | cada uno |
| 11764359 | 80 μm | cada uno |
| 11724419 | 150 μm | cada uno |
| 11794369 | 160 μm | 1 PCS |
| 11744419 | 300 μm | cada uno |
| 11766707 | 280 μm | cada uno |
| 11754379 | 630 μm | cada uno |
| 11764379 | 800 μm | cada uno |
| 11774419 | 850 μm | 1 PCS |
| 11766727 | 1,12mm | cada uno |
| 11784419 | 1,18mm | cada uno |
| 11784379 | 1,25mm | cada uno |
| 11776727 | 1,4mm | cada uno |
| 11744399 | 1,6mm | 1 PCS |
| 11794419 | 1,7mm | cada uno |
| 11786727 | 1,8mm | cada uno |
| 11716707 | 90 μm | 1 PCS |
| 11774359 | 100 μm | 1 PCS |
| 11704379 | 200 μm | cada uno |
| 11714379 | 250 μm | cada uno |
| 11734379 | 400 μm | cada uno |
| 11756687 | 45 μm | cada uno |
| 11704419 | 75 μm | cada uno |
| 11784359 | 125 μm | 1 PCS |
| 11744379 | 500 μm | 1 PCS |
| 11764419 | 600 μm | cada uno |
| 11706717 | 710 μm | 1 PCS |
| 11774379 | 1 mm | 1 PCS |
| 11754399 | 2 mm | 1 PCS |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11754419
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.221044
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
- Diámetro: 200 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Soldadura de PVC
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 70°C
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 425 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |