Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Código de producto. 11736707| Product Code. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11736707 | 140 μm | cada uno |
| 11714359 | 25 μm | cada uno |
| 11714419 | 106 μm | cada uno |
| 11704359 | 20 μm | cada uno |
| 11726707 | 112 μm | cada uno |
| 11746707 | 180 μm | cada uno |
| 11734419 | 212 μm | cada uno |
| 11724379 | 315 μm | cada uno |
| 11776707 | 355 μm | 1 PCS |
| 11756727 | 900 μm | cada uno |
| 11754419 | 425 μm | 1 PCS |
| 11724359 | 32 μm | cada uno |
| 11746687 | 36 μm | cada uno |
| 11734359 | 40 μm | cada uno |
| 11744359 | 50 μm | cada uno |
| 11714409 | 53 μm | cada uno |
| 11704409 | 38 μm | cada uno |
| 11754359 | 63 μm | cada uno |
| 11764359 | 80 μm | cada uno |
| 11724419 | 150 μm | cada uno |
| 11794369 | 160 μm | 1 PCS |
| 11744419 | 300 μm | cada uno |
| 11766707 | 280 μm | cada uno |
| 11754379 | 630 μm | cada uno |
| 11764379 | 800 μm | cada uno |
| 11774419 | 850 μm | 1 PCS |
| 11766727 | 1,12mm | cada uno |
| 11784419 | 1,18mm | cada uno |
| 11784379 | 1,25mm | cada uno |
| 11776727 | 1,4mm | cada uno |
| 11744399 | 1,6mm | 1 PCS |
| 11794419 | 1,7mm | cada uno |
| 11786727 | 1,8mm | cada uno |
| 11716707 | 90 μm | 1 PCS |
| 11774359 | 100 μm | 1 PCS |
| 11704379 | 200 μm | cada uno |
| 11714379 | 250 μm | cada uno |
| 11734379 | 400 μm | cada uno |
| 11756687 | 45 μm | cada uno |
| 11704419 | 75 μm | cada uno |
| 11784359 | 125 μm | 1 PCS |
| 11744379 | 500 μm | 1 PCS |
| 11764419 | 600 μm | cada uno |
| 11706717 | 710 μm | 1 PCS |
| 11774379 | 1 mm | 1 PCS |
| 11754399 | 2 mm | 1 PCS |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
- Diámetro: 200 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Soldadura de PVC
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 70°C
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 140 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.