Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de ensayo con bastidor de polioximetileno y plástico de 200 x 45 mm (Diám. x Al)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 15 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | DIN 4197 |
| Material | Polioximetileno |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Nailon |