Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Código de producto. 11775578
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11775578 630 μm cada uno
11775608 25 μm cada uno
11755608 30 μm cada uno
11785608 20 μm cada uno
11765598 100 μm cada uno
11705618 11 μm cada uno
11745608 36 μm cada uno
11735608 41 μm cada uno
11725608 50 μm cada uno
11705608 63 μm cada uno
11785598 80 μm cada uno
11795598 70 μm cada uno
11715598 150 μm cada uno
11795588 180 μm cada uno
11785588 200 μm cada uno
11765588 250 μm cada uno
11745588 300 μm cada uno
11725588 355 μm cada uno
11715588 400 μm cada uno
11795578 500 μm cada uno
11785578 600 μm cada uno
11765578 700 μm cada uno
11755578 800 μm cada uno
11735578 900 μm cada uno
11715578 1250 μm cada uno
11705578 1400 μm cada uno
11725578 1000 μm cada uno
11795568 1600 μm cada uno
11775568 2000 μm cada uno
11715618 5 μm cada uno
30 options
Código de producto. 11775578
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.
  • Bastidor de polioximetileno
  • Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura interna de 45 mm
  • Sin piezas metálicas.
Spécification
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 630 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad DIN 4197
Material Polioximetileno
Altura (métrico) 45 mm
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Mesh Material Nailon
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.