Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Código de producto. 11765598
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Unit Size:
cada uno
| Product Code. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11765598 | 100 μm | cada uno |
| 11775608 | 25 μm | cada uno |
| 11755608 | 30 μm | cada uno |
| 11785608 | 20 μm | cada uno |
| 11705618 | 11 μm | cada uno |
| 11745608 | 36 μm | cada uno |
| 11735608 | 41 μm | cada uno |
| 11725608 | 50 μm | cada uno |
| 11705608 | 63 μm | cada uno |
| 11785598 | 80 μm | cada uno |
| 11795598 | 70 μm | cada uno |
| 11715598 | 150 μm | cada uno |
| 11795588 | 180 μm | cada uno |
| 11785588 | 200 μm | cada uno |
| 11765588 | 250 μm | cada uno |
| 11745588 | 300 μm | cada uno |
| 11725588 | 355 μm | cada uno |
| 11715588 | 400 μm | cada uno |
| 11795578 | 500 μm | cada uno |
| 11785578 | 600 μm | cada uno |
| 11775578 | 630 μm | cada uno |
| 11765578 | 700 μm | cada uno |
| 11755578 | 800 μm | cada uno |
| 11735578 | 900 μm | cada uno |
| 11715578 | 1250 μm | cada uno |
| 11705578 | 1400 μm | cada uno |
| 11725578 | 1000 μm | cada uno |
| 11795568 | 1600 μm | cada uno |
| 11775568 | 2000 μm | cada uno |
| 11715618 | 5 μm | cada uno |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 11765598
Brand: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810100
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bastidor de polioximetileno
- Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
- Diámetro: 200 mm
- Altura interna de 45 mm
- Sin piezas metálicas.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 100 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | DIN 4197 |
| Material | Polioximetileno |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Nailon |